Print…
3-Amino-4-(isobutylamino)quinoline hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2721-1G A2721-5G
TCIAA2721-1GEA 22 EUR
TCIAA2721-1G TCIAA2721-5G
3-Amino-4-(isobutylamino)quinoline hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Amino-4-(isobutylamino)quinoline hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₇N₃
Número MDL : MFCD08063180
Número CAS: 935521-01-0
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %