Print…
4-Amino-2-chloropyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chlor-4-pyrimidinamin, 2-Chloro-4-pyrimidinamine, 2-Chloropyrimidin-4-amine, 2-Chloropyrimidin-4-ylamine
A2719-1G A2719-5G
TCIAA2719-1GEA 33 EUR
TCIAA2719-1G TCIAA2719-5G
4-Amino-2-chloropyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Amino-2-chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Número MDL : MFCD00194051
Número CAS: 7461-50-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %