Print…
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-(tert-butoxycarbonylamino)pyridine, 2-Amino-6-(Boc-amino)pyridine, tert-Butyl 6-aminopyridin-2-ylcarbamate
A2708-1G A2708-5G
TCIAA2708-1GEA 67 EUR
TCIAA2708-1G TCIAA2708-5G
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate ≥97.0% (por análise titulométrica)
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃O₂
Peso Molecular: 209.2500 g/mol
Número MDL : MFCD09037865
Número CAS: 322690-31-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C