Print…
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2698-1G A2698-5G
TCIAA2698-1GEA 43 EUR
TCIAA2698-1G TCIAA2698-5G
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Número MDL : MFCD00100490
Número CAS: 7298-67-1
EINECS: 230-735-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C