Print…
Aluminium bromide, anidro ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Aluminum bromide
A2692-5G A2692-25G
TCIAA2692-5GEA 30 EUR
TCIAA2692-5G TCIAA2692-25G
Aluminium bromide, anidro ≥95.0% (por análise titulométrica)
Aluminium bromide
Fórmula: AlBr₃
Peso Molecular: 266.69 g/mol
Ponto de ebulição: 256°C
Ponto de Fusão: 98°C
Número MDL : MFCD00003421
Número CAS: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 14,00332
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %