Print…
2-Amino-4-methoxypyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2690-1G A2690-5G
TCIAA2690-1GEA 24 EUR
TCIAA2690-1G TCIAA2690-5G
2-Amino-4-methoxypyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₈N₂O
Número MDL : MFCD07437849
Número CAS: 10201-73-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C