Print…
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Acetyl-DL-phenylglycine, Ac-DL-Phg-OH, (+/-)-alpha-(Acetylamino)phenylacetic Acid
A2687-5G A2687-25G
TCIAA2687-5GEA 34 EUR
TCIAA2687-5G TCIAA2687-25G
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Acetyl-DL-2-phenylglycine
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso Molecular: 193.20 g/mol
Número MDL : MFCD00055924
Número CAS: 15962-46-6
EINECS: 240-098-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C