Print…
1,4-Anthraquinone ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
A2686-1G A2686-5G
TCIAA2686-1GEA 56 EUR
TCIAA2686-1G TCIAA2686-5G
1,4-Anthraquinone ≥93.0% (por GC)
1,4-Anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₈O₂
Ponto de Fusão: 218°C
Número MDL : MFCD00013724
Número CAS: 635-12-1
EINECS: 211-228-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %