Print…
2-Amino-5-iodo-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Iodo-3-methylpyridin-2-amine
A2683-1G A2683-5G
TCIAA2683-1GEA 77 EUR
TCIAA2683-1G TCIAA2683-5G
2-Amino-5-iodo-3-methylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-iodo-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇IN₂
Peso Molecular: 234.04 g/mol
Número MDL : MFCD02102422
Número CAS: 166266-19-9
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C