Print…
2-Amino-5-fluorobenzothiazole ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
A2682-1G A2682-5G
TCIAA2682-1GEA 74 EUR
TCIAA2682-1G TCIAA2682-5G
2-Amino-5-fluorobenzothiazole ≥98.0% (por HPLC)
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Fórmula: C₇H₅FN₂S
Número MDL : MFCD05664560
Número CAS: 20358-07-0
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C