Print…
2-(4-Amino-2-nitroanilino)ethanol ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Amino-N-(2-hydroxyethyl)-2-nitroaniline, N1-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-1,4-phenylenediamine, 2-((4-Amino-2-nitrophenyl)amino)ethanol
A2671-5G A2671-25G
TCIAA2671-5GEA 41 EUR
TCIAA2671-5G TCIAA2671-25G
2-(4-Amino-2-nitroanilino)ethanol ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(4-Amino-2-nitroanilino)ethanol
Fórmula: C₈H₁₁N₃O₃
Número MDL : MFCD00071801
Número CAS: 2871-01-4
EINECS: 220-701-7
Encomendar
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C