Print…
3-Acetyl-2-(aminosulphonyl)-5-chlorothiophene 98,0 HPLC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Acetyl-5-chloro-2-thiophenesulphonamide, 3-Acetyl-5-chlorothiophene-2-sulphonamide
A2667-1G A2667-5G
TCIAA2667-1GEA 134 EUR
TCIAA2667-1G TCIAA2667-5G
3-Acetyl-2-(aminosulphonyl)-5-chlorothiophene 98,0 HPLC, T
3-Acetyl-2-(aminosulphonyl)-5-chlorothiophene
Fórmula: C₆H₆ClNO₃S₂
Peso Molecular: 239.69 g/mol
Número MDL : MFCD09033309
Número CAS: 160982-10-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %