Print…
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2666-5G A2666-25G
TCIAA2666-5GEA 58 EUR
TCIAA2666-5G TCIAA2666-25G
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂S
Número MDL : MFCD00170264
Número CAS: 2103-91-5
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C