Print…
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2664-1G A2664-5G
TCIAA2664-1GEA 108 EUR
TCIAA2664-1G TCIAA2664-5G
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Anthracene-9,10-dicarboxaldehyde
Fórmula: C₁₆H₁₀O₂
Número MDL : MFCD00045386
Número CAS: 7044-91-9
EINECS: 230-322-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 242.0 to 246.0 deg-C