Print…
DL-2-Allylglycine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
A2663-1G A2663-5G
TCIAA2663-1GEA 65 EUR
TCIAA2663-1G TCIAA2663-5G
DL-2-Allylglycine ≥98.0% (por HPLC)
DL-2-Allylglycine
Fórmula: C₅H₉NO₂
Peso Molecular: 115.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063103
Número CAS: 7685-44-1
EINECS: 231-689-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %