4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
A2644-1G
A2644-5G
TCIAA2644-1GEA
49
EUR
TCIAA2644-1G
TCIAA2644-5G
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula:
C₈H₅F₃N₂ Peso Molecular: 186.14 g/mol |
Número MDL :
MFCD00275473 Número CAS: 327-74-2 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 68.0 deg-C |