Print…
4-Amino-3-iodopyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
A2641-1G A2641-5G
TCIAA2641-1GEA 36 EUR
TCIAA2641-1G TCIAA2641-5G
4-Amino-3-iodopyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Amino-3-iodopyridine
Fórmula: C₅H₅IN₂
Número MDL : MFCD02663853
Número CAS: 88511-27-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C