Print…
2-Amino-9,9-dimethylfluorene ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-amine
A2634-200MG A2634-1G
TCIAA2634-200MGEA 16 EUR
TCIAA2634-200MG TCIAA2634-1G
2-Amino-9,9-dimethylfluorene ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₁₅H₁₅N
Peso Molecular: 209.29 g/mol
Número MDL : MFCD09953790
Número CAS: 108714-73-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C