Print…
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Dimethoxymethylsilyl)propylamine
A2628-25ML A2628-100ML
TCIAA2628-25MLEA 31 EUR
TCIAA2628-25ML TCIAA2628-100ML
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane
Fórmula: C₆H₁₇NO₂Si
Peso Molecular: 163.29 g/mol
Ponto de ebulição: 84°C
Número MDL : MFCD00025614
Número CAS: 3663-44-3
EINECS: 222-919-8
UN: 3267
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %