Print…
(Acetylthio)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Acetylthio)acetic acid
A2621-5G A2621-25G
TCIAA2621-5GEA 93 EUR
TCIAA2621-5G TCIAA2621-25G
(Acetylthio)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(Acetylthio)acetic acid
Fórmula: C₄H₆O₃S
Ponto de ebulição: 160°C
Número MDL : MFCD00021763
Número CAS: 1190-93-8
EINECS: 214-725-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %