Print…
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A2615-1G A2615-5G
TCIAA2615-1GEA 29 EUR
TCIAA2615-1G TCIAA2615-5G
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₅S
Número MDL : MFCD04973619
Número CAS: 71675-87-1
EINECS: 275-833-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C