Print…
4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2614-1G A2614-5G
TCIAA2614-1GEA 29 EUR
TCIAA2614-1G TCIAA2614-5G
4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(4-Aminophenyl)morpholin-3-one
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Número MDL : MFCD08236742
Número CAS: 438056-69-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C