Print…
4-(2-Aminoethyl)cyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(4-Aminocyclohexyl)ethylamine, 1-Amino-4-(2-aminoethyl)cyclohexane
A2609-1G A2609-5G
TCIAA2609-1GEA 161 EUR
TCIAA2609-1G TCIAA2609-5G
4-(2-Aminoethyl)cyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥97.0% (por análise titulométrica)
4-(2-Aminoethyl)cyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Peso Molecular: 142.25 g/mol
Ponto de ebulição: 129°C
Número CAS: 202256-86-8
UN: 2735
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %