Print…
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A2603-5G A2603-25G
TCIAA2603-5GEA 24 EUR
TCIAA2603-5G TCIAA2603-25G
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Fórmula: C₄H₉NO₂·HCl
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039060
Número CAS: 3196-73-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %