Print…
3-Amino-1-propanesulphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2602-5G A2602-25G
TCIAA2602-5GEA 83 EUR
TCIAA2602-5G TCIAA2602-25G
3-Amino-1-propanesulphonic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Amino-1-propanesulphonic acid
Fórmula: C₃H₉NO₃S
Número MDL : MFCD00008225
Número CAS: 3687-18-1
EINECS: 222-977-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %