Print…
Azilsartan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Ethoxy-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylic acid
A2601-200MG A2601-1G
TCIAA2601-200MGEA 68 EUR
TCIAA2601-200MG TCIAA2601-1G
Azilsartan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Azilsartan
Fórmula: C₂₅H₂₀N₄O₅
Peso Molecular: 456.45 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20278186
Número CAS: 147403-03-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %