Print…
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)benzoic Acid
A2593-5G A2593-25G
TCIAA2593-5GEA 36 EUR
TCIAA2593-5G TCIAA2593-25G
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)benzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(trans-4-Amylcyclohexyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₈H₂₆O₂
Peso Molecular: 274.40 g/mol
Número MDL : MFCD06208360
Número CAS: 65355-30-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 and le 183.0 deg-C