Print…
Amprolium Hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Amprolium HCl, 1-([4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]methyl)-2-methylpyridinium chloride, Amprol, 1-((4-Amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl)-2-methylpyridin-1-ium chloride hydrochloride, Amprolium hydrochloride, 1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)methyl]-2-methylpyridinium Chloride Hydrochloride, Mepyrium, Thiacoccid
A2572-5G A2572-25G
TCIAA2572-5GEA 16 EUR
TCIAA2572-5G TCIAA2572-25G
Amprolium Hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Amprolium hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₉ClN₄
Número MDL : MFCD00078831
Número CAS: 137-88-2
EINECS: 205-307-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C
Suitability for protein-analysis to pass test