Print…
trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4'-(trans-4-Pentylcyclohexyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
A2568-1G A2568-5G
TCIAA2568-1GEA 50 EUR
TCIAA2568-1G TCIAA2568-5G
trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥98.0% (por GC)
trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile
Fórmula: C₂₄H₂₉N
Ponto de ebulição: 211°C
Número MDL : MFCD01076317
Número CAS: 68065-81-6
EINECS: 268-333-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %