Print…
2-Amino-5-[4-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]thiazol-4(5H)-one ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A2567-5G A2567-25G
TCIAA2567-5GEA 76 EUR
TCIAA2567-5G TCIAA2567-25G
2-Amino-5-[4-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]thiazol-4(5H)-one ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-5-[4-[2-(5-ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl]thiazol-4(5H)-one
Fórmula: C₁₉H₂₁N₃O₂S
Número MDL : MFCD07368627
Número CAS: 105355-26-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C