Print…
1-Amino-2-methylpyridinium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-2-methylpyridinium Iodide
A2558-5G A2558-1G
TCIAA2558-5GEA 210 EUR
TCIAA2558-5G TCIAA2558-1G
1-Amino-2-methylpyridinium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Amino-2-methylpyridinium iodide
Fórmula: C₆H₉IN₂
Peso Molecular: 236.06 g/mol
Número MDL : MFCD00955862
Número CAS: 7583-90-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %