Print…
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A2556-5G A2556-25G
TCIAA2556-5GEA 61 EUR
TCIAA2556-5G TCIAA2556-25G
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Peso Molecular: 128.22 g/mol
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 56°C
Número MDL : MFCD00003178
Número CAS: 26116-12-1
EINECS: 247-466-3
UN: 2733
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %