Print…
Triacetina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T5376-1L T5376-500ML
SIALT5376-1LEA 198 EUR
SIALT5376-1L SIALT5376-500ML
Triacetina, Sigma-Aldrich®
Triacetina
Fórmula: C₉H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 258 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008716
Número CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664