Print…
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2552-5G A2552-25G
TCIAA2552-5GEA 30 EUR
TCIAA2552-5G TCIAA2552-25G
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂S
Número MDL : MFCD06681071
Número CAS: 6973-09-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 170.0 deg-C