Print…
Adapalene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic Acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid
A2549-200MG A2549-1G
TCIAA2549-200MGEA 31 EUR
TCIAA2549-200MG TCIAA2549-1G
Adapalene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Adapalene
Fórmula: C₂₈H₂₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03106112
Número CAS: 106685-40-9
Merck Index: 14,00150
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %