Print…
2-Amino-3-iodopyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2542-1G A2542-5G
TCIAA2542-1GEA 47 EUR
TCIAA2542-1G TCIAA2542-5G
2-Amino-3-iodopyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-3-iodopyridine
Fórmula: C₅H₅IN₂
Número MDL : MFCD01651885
Número CAS: 104830-06-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C