Print…
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionic acid
A2536-1G A2536-5G
TCIAA2536-1GEA 29 EUR
TCIAA2536-1G TCIAA2536-5G
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD00735172
Número CAS: 34841-09-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %