Print…
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: DL-3-Amino-3-(3-Bromophenyl)propionic acid
A2535-1G A2535-5G
TCIAA2535-1GEA 28 EUR
TCIAA2535-1G TCIAA2535-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂
Ponto de Fusão: 226°C
Número MDL : MFCD00995843
Número CAS: 117391-50-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %