Print…
3-Amino-3-phenyl-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A2534-1G A2534-5G
TCIAA2534-1GEA 26 EUR
TCIAA2534-1G TCIAA2534-5G
3-Amino-3-phenyl-1-propanol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Peso Molecular: 151.21 g/mol
Ponto de ebulição: 134°C
Número MDL : MFCD00801124
Número CAS: 14593-04-5
UN: 3259
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C