Print…
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
A2532-1G A2532-5G
TCIAA2532-1GEA 88 EUR
TCIAA2532-1G TCIAA2532-5G
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso Molecular: 195.2151 g/mol
Ponto de Fusão: 232°C
Número MDL : MFCD00187209
Número CAS: 5678-45-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %