Print…
Amiodarone Hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Amiodarone HCl, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-(2-(diethylamino)ethoxy)-3,5-diiodophenyl)methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride)
A2530-1G A2530-5G
TCIAA2530-1GEA 21 EUR
TCIAA2530-1G TCIAA2530-5G
Amiodarone Hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Amiodarone hydrochloride
Fórmula: C₂₅H₂₉I₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00069204
Número CAS: 19774-82-4
EINECS: 243-293-2
Merck Index: 14,00482
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %