Print…
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2522-1G A2522-5G
TCIAA2522-1GEA 37 EUR
TCIAA2522-1G TCIAA2522-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₄F₃N₃
Peso Molecular: 163.1 g/mol
Número MDL : MFCD00828624
Número CAS: 16075-42-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C