Print…
N-Allyl-N-tert-butylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-tert-Butylallylamine
A2514-25G A2514-100G
TCIAA2514-25GEA 167 EUR
TCIAA2514-25G TCIAA2514-100G
N-Allyl-N-tert-butylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Allyl-N-tert-butylamine
Fórmula: C₇H₁₅N
Peso Molecular: 113.20 g/mol
Ponto de ebulição: 112°C
Número CAS: 16486-68-3
UN: 2733
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %