Print…
(R)-(+)-ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: D-(+)-Homoserine Lactone Hydrochloride, (R)-(+)-3-Aminotetrahydrofuran-2-one Hydrochloride, (R)-3-Aminodihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride
A2512-1G A2512-5G
TCIAA2512-1GEA 54 EUR
TCIAA2512-1G TCIAA2512-5G
(R)-(+)-ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
(R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride
Fórmula: C₄H₇NO₂·HCl
Número MDL : MFCD00674071
Número CAS: 104347-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c57fe52bcc0c22e25045598b2893f1386f70af34&vid=6022619ba93c643e924c1a8dc04134ca3b976f4d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +30.0 deg (C=0.2, H2O)