Print…
Quinoxalin-6-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2490-1G A2490-5G
TCIAA2490-1GEA 63 EUR
TCIAA2490-1G TCIAA2490-5G
Quinoxalin-6-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Quinoxalin-6-amine
Fórmula: C₈H₇N₃
Número MDL : MFCD00462821
Número CAS: 6298-37-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C