Print…
2-Amino-4-chlorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Chloro-2-cyanoaniline
A2483-5G A2483-25G
TCIAA2483-5GEA 42 EUR
TCIAA2483-5G TCIAA2483-25G
2-Amino-4-chlorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Número MDL : MFCD00035927
Número CAS: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C