Print…
(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2478-5G A2478-25G
TCIAA2478-5GEA 35 EUR
TCIAA2478-5G TCIAA2478-25G
(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid
Fórmula: C₆H₇N₃O₃S
Ponto de Fusão: 204°C
Número MDL : MFCD00010416
Número CAS: 65872-41-5
EINECS: 265-957-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2254985573309ca7cdd772f2f36fa157a65ca704&vid=2254985573309ca7cdd772f2f36fa157a65ca704&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %