Print…
(S)-3-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A2471-5G A2471-1G
TCIAA2471-5GEA 118 EUR
TCIAA2471-5G TCIAA2471-1G
(S)-3-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-3-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 230°C
Número MDL : MFCD00237345
Número CAS: 35761-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9801cbcac1cf0bce8b5b34cbac049ed3a5f253fd&vid=9801cbcac1cf0bce8b5b34cbac049ed3a5f253fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (C=1、1mol/L NaOH)