Print…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-(Trifluoromethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
A2461-1G A2461-5G
TCIAA2461-1GEA 24 EUR
TCIAA2461-1G TCIAA2461-5G
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole ≥98.0% (por HPLC)
2-Amino-6-(trifluoromethyl)benzothiazole
Fórmula: C₈H₅F₃N₂S
Peso Molecular: 218.20 g/mol
Número MDL : MFCD00269597
Número CAS: 777-12-8
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 122.0 deg-C