Print…
Acemetacin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetoxyacetic Acid, 2-(2-(1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetoxy)acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic Acid Carboxymethyl Ester
A2452-25G A2452-5G A2452-1G
TCIAA2452-25GEA 269 EUR
TCIAA2452-25G TCIAA2452-5G TCIAA2452-1G
Acemetacin ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Acemetacin
Fórmula: C₂₁H₁₈ClNO₆
Número MDL : MFCD00151473
Número CAS: 53164-05-9
EINECS: 258-403-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,00027
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C